Imprimer
Acridine orange (hemizinc salt) ∼55% (teneur en colorant), pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride zinc chloride double salt, Euchrysine 3RX, Acridine orange hemi(Zinc chloride) salt, Acridine orange, Basic orange 14, 3,6-Bis(dimethylamino)acridinium chloride hemi(zinc chloride salt), Euchrysin GNY, N,N,N′,N′-Tetramethylacridine-3,6-diamine monohydrochloride compd. with zinc dichloride
300910250 300911000
ACRO300910250EA 60.9 EUR
ACRO300910250 ACRO300911000
Acridine orange (hemizinc salt) ∼55% (teneur en colorant), pur
Acridine orange (hemizinc salt)
Formule: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
Poids moléculaire: 369.96 g/mol
Point de fusion: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081043
Numéro CAS: 10127-02-3
EINECS: 233-353-6
UN: 3143
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥50 %