Imprimer
Tétrachlorure de biphényle-3,3',4,4'-tétrayltétraammonium dihydraté, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
32750-1G-F 32750-25G-F 32750-5G-F
32750-1G-FEA 34 EUR
32750-1G-F 32750-25G-F 32750-5G-F
Tétrachlorure de biphényle-3,3',4,4'-tétrayltétraammonium dihydraté, Supelco®
Tétrachlorure de biphényle-3,3',4,4'-tétrayltétraammonium dihydraté
Formule: C₁₂H₁₈Cl₄N₄·2H₂O
Numéro CAS: 167684-17-5
EINECS: 231-018-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=985681e0897fbc47b026a09a6c22b2cb0b881ef2&vid=7d041fc8aff47ea2e7611dc25645c3f41b544944&prid=web&clid=SAPDAM