(1S)-(-)-Camphanic chloride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₀H₁₃ClO₃ Point de fusion: 67…71 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00135626 Numéro CAS: 39637-74-6 EINECS: 254-552-4 UN: 3261 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige to grey Powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 71 °C |
Specific optical rotation | -17° to -25° (20 °C, 589 nm) (c=3.5, CHCl3) |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |