TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure) 0.5 M dans l'eau 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
TCEP HCl
Purity: 95%
CAS No.: 51805-45-9
Molecular Formula: C9H15O6P.HCl
Formula Weight: 286.65
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00145469
Formule:
C₉H₁₆ClO₆P Poids moléculaire: 286.65 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00145469 Numéro CAS: 51805-45-9 UN: 3265 ADR: 8 III |