Imprimer
Rhodamine B isothiocyante mélange d'isomères, en poudre, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): RBITC
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
283924-100MG 283924-500MG
283924-100MGEA 116 EUR
283924-100MG 283924-500MG
Rhodamine B isothiocyante mélange d'isomères, en poudre, Sigma-Aldrich®
Rhodamine B isothiocyante
Rhodamine B isothiocyanate (RBITC) is a fluorescent dye. It acts as an anterograde and retrograde marker of retinal neurons in the adult rat
Formule: C₂₉H₃₀ClN₃O₃S
Poids moléculaire: 536.08 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00136007
Numéro CAS: 36877-69-7
EINECS: 253-248-9
UN: 3335
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aca91c5f700e3bc22ffcf0ca3da21d54ee259f25&vid=4a3b31c5db8544d6ffabb4b7e6da9152974d4d41&prid=web&clid=SAPDAM