Imprimer
Acriflavine hydrochloride
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride hydrochloride, Euflavine
346840100 346840250 346841000
ACRO346840100EA 71.4 EUR
ACRO346840100 ACRO346840250 ACRO346841000
Acriflavine hydrochloride
Acriflavine hydrochloride
Appearance: Orange-red to red-brown Powder
Formule: C₂₇H₂₈Cl₄N₆
Poids moléculaire: 578.36 g/mol
Point de fusion: 260 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069039
Numéro CAS: 69235-50-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange-red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7 % (105°C, 1 h)