n-Dodecyl-β-D-maltoside, Millipore®
Marques : Merck Millipore CalbiochemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
DDM
Formule:
C₂₄H₄₆O₁₁ Poids moléculaire: 510.6 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00043012 Numéro CAS: 69227-93-6 |