n-Decyl-β-D-maltoside, Millipore®
Marques : Merck Millipore CalbiochemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
DM, N-Decyl-Beta-Maltoside, Decyl 4-O-a-D-glucopyranosyl-b-D-glucopyranoside, n-Decyl-beta-D-maltopyranoside, Decyl b-D-maltopyranoside
Formule:
C₂₂H₄₂O₁₁ Poids moléculaire: 482.56 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00061624 Numéro CAS: 82494-09-5 |