Imprimer
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)zirconium(IV)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
39550.04 39550.09
39550.04EA 58.8 EUR
39550.04 39550.09
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)zirconium(IV)
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)zirconium(IV)
CAS No.: 21959-01-3 Molecular Formula: C8H16Cl4O2Zr Formula Weight: 377.25 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to off-white Melting Point: 175-177° UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00145367
Formule: C₄H₈Cl₄OZr
Point de fusion: 175…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145367
Numéro CAS: 21959-01-3
UN: 2925
ADR: 4.1,II