Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV) ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 31011-57-1
Molecular Formula: C8H16Cl4O2Ti
Formula Weight: 333.91
Flash Point: -17°(1°F)
Physical Form: Powder/crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
Melting Point: 126-128°
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00077884
Formule:
C₄H₈Cl₄OTi Point de fusion: 126…128 °C Point éclair: –17 °C (1 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00077884 Numéro CAS: 31011-57-1 UN: 2925 ADR: 4.1,II |