Acide dibenzoyl-D-tartrique monohydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 80822-15-7
Molecular Formula: C18H14O8.H2O
Formula Weight: 376.33 (358.31anhy)
Melting Point: 87-91°
Beilstein Reference: 6121616
Formule:
C₁₈H₁₄O₈·1H₂O Point de fusion: 87…91 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150722 Numéro CAS: 80822-15-7 EINECS: 241-097-1 |