Imprimer
Acide dibenzoyl-L-tartrique monohydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate
A16180.0E A16180.22 A16180.36
A16180.0EEA 502 EUR
A16180.0E A16180.22 A16180.36
Acide dibenzoyl-L-tartrique monohydraté ≥98%
Acide dibenzoyl-L-tartrique monohydraté
Purity: 98+% CAS No.: 62708-56-9 Molecular Formula: C18H14O8.H2O Formula Weight: 376.33 (358.31anhy) Melting Point: 90-92° MDL No.: MFCD00149119
Formule: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
Poids moléculaire: 376.33 g/mol (358.31 anhy)
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149119
Numéro CAS: 62708-56-9
EINECS: 613-072-9