Vancomycine chlorhydrate
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Chlorhydrate de vancomycine
Formule:
C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl Poids moléculaire: 1485.71 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD03613611 Numéro CAS: 1404-93-9 |