Imprimer
VWR®, Leupeptin hemisulphate
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J580-25MGEA 223 EUR
J580-25MG J580-5MG
VWR®, Leupeptin hemisulphate
Protéines et Peptides
Un inhibiteur réversible des cystéines protéases et des sérines protéases ressemblant à la trypsine. Il inhibe la plasmine, la papaïne, la kallikréine, la thrombine et les cathepsines A et B.