Imprimer
2'-Deoxycytidine 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, deoxyC
226720010 226722500 226725000 226720050 226720250
ACRO226720010EA 114 EUR
ACRO226720010 ACRO226722500 ACRO226725000 ACRO226720050 ACRO226720250
2'-Deoxycytidine 99+%
2'-Deoxycytidine
Formule: C₉H₁₃N₃O₄
Poids moléculaire: 227.22 g/mol
Point de fusion: 209…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006547
Numéro CAS: 951-77-9
EINECS: 213-454-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 %
HPLC ≥99.0 %