Imprimer
Thymidine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)thymine, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil, dT, Thymine deoxyriboside, 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Pyrimidine deoxynucleoside, Thymidine kinase, Thymidine-2-deoxythymidine
A11493.06 A11493.14 A11493.22
A11493.06EA 124 EUR
A11493.06 A11493.14 A11493.22
Thymidine ≥99%
Thymidine
Purity: 99% CAS No.: 50-89-5 Molecular Formula: C10H14N2O5 Formula Weight: 242.23 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 186-190° Beilstein Reference: 89285 Merck Reference: 14,9397 Optical Rotation: +19° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00006537
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₅
Poids moléculaire: 242.23 g/mol
Point de fusion: 186…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006537
Numéro CAS: 50-89-5
EINECS: 200-070-4