Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt), Millipore®
Marques : Merck Millipore CalbiochemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃ |
Numéro MDL:
MFCD00080339 Numéro CAS: 987-65-5 EINECS: 213-579-1 |