Imprimer
Adenosine 5'-diphosphate sel disodique (ADP sel disodique) dihydraté, Ultrapure
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
0160-20GEA 0 EUR
0160-20G 0160-5G
Adenosine 5'-diphosphate sel disodique (ADP sel disodique) dihydraté, Ultrapure
Adenosine 5'-diphosphate sel disodique (ADP sel disodique) dihydraté
Adenosine-5'- diphosphate, disodium salt. Involved in energy and nucleic acid metabolism.
Formule: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂·2H₂O
Poids moléculaire: 471.167 g/mol (anhy)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066635
Numéro CAS: 16178-48-6
EINECS: 240-314-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
A250/A260 0,74 - 0,82
A280/A260 0,13 - 0,19
Arsenic < 0,0001%
ATP ≤1 %
Em (259 nm,Phosphate Buffer,pH 7,0) ≥14500
Métaux lourds < 0,002%
Perte à la dessication < 8%
Solubilité (5%, Eau) passe