Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt), (max. 7% H₂O) 96% (poids sec)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Adenosine 5'-Diphosphate Disodium Salt, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl hydrogen diphosphate
Purity: 97%
CAS No.: 16178-48-6
Molecular Formula: C10H13N5Na2O10P2
Formula Weight: 471.17
Storage Temperature: -30°C to -10°C
MDL No.: MFCD00066635
Formule:
C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂ Poids moléculaire: 471.167 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00066635 Numéro CAS: 16178-48-6 EINECS: 240-314-7 |