Imprimer
Adénosine
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
20213653-100G 20213653-25G
MOLE20213653-100GEA 504 EUR
MOLE20213653-100G MOLE20213653-25G
Adénosine
Adénosine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄
Poids moléculaire: 267.24 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005752
Numéro CAS: 58-61-7
EINECS: 200-389-9