Adénosine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
Purity: 99%
CAS No.: 58-61-7
Molecular Formula: C10H13N5O4
Formula Weight: 267.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 234-237°
Beilstein Reference: 93029
Merck Reference: 14,153
Optical Rotation: -70° (c=2 in 5% NaOH)
MDL No.: MFCD00005752
Formule:
C₁₀H₁₃N₅O₄ Poids moléculaire: 267.24 g/mol Point de fusion: 234…237 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005752 Numéro CAS: 58-61-7 EINECS: 200-389-9 |