Imprimer
Adénosine 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
164040050 164040250 164041000 164045000
ACRO164040050EA 49.1 EUR
ACRO164040050 ACRO164040250 ACRO164041000 ACRO164045000
Adénosine 99+%
Adénosine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄
Point de fusion: 233…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005752
Numéro CAS: 58-61-7
EINECS: 200-389-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 233 to 238 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 2 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥99.0 %
UV spectrophotometry molar absorptivity 15400 +/- 2% , on dry basis
UV transmittance ≥98 % (c=0.5, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Ratio of Absorbances 0.14 to 0.16 (A280/A260)
Nitrogen (N) 25.69 to 26.73 % (on dry basis)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm