Imprimer
2'-Desoxyadénosine monohydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol hydrate
A11166.03 A11166.06 A11166.14
A11166.03EA 55.5 EUR
A11166.03 A11166.06 A11166.14
2'-Desoxyadénosine monohydraté ≥99%
2'-Desoxyadénosine monohydraté
Purity: 99% CAS No.: 16373-93-6 Molecular Formula: C10H13N5O3.H2O Formula Weight: 269.26 (251.24anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 186-189° Beilstein Reference: 5191174 Optical Rotation: -25° (c=0.5 water) MDL No.: MFCD00149364
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O
Poids moléculaire: 269.26 g/mol (251.24 anhy)
Point de fusion: 186…189 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149364
Numéro CAS: 16373-93-6
EINECS: 213-488-7