Imprimer
2'-Desoxyadénosine monohydraté 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
154990010 154990050 154990250
ACRO154990010EA 92.6 EUR
ACRO154990010 ACRO154990050 ACRO154990250
2'-Desoxyadénosine monohydraté 99%
2'-Desoxyadénosine monohydraté
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O
Point de fusion: 185…187 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149364
Numéro CAS: 16373-93-6
EINECS: 213-488-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
HPLC ≥98.5 %
Appearance of solution (c=1, w/v, 1M NaOH) clear colorless to almost colorless
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm