Imprimer
Puromycine dihydrochlorure
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A2856.0010 A2856.0100
A2856.0010EA 58 EUR
A2856.0010 A2856.0100
Puromycine dihydrochlorure
Puromycine dihydrochlorure
Formule: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012691
Numéro CAS: 58-58-2
EINECS: 200-387-8