Éthanolate de niobium(V) ≥99.999% (base métaux) (max. 0,05% Ta)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Niobium(V) ethoxide
Purity: 99.999%
CAS No.: 3236-82-6
Molecular Formula: C10H25NbO5
Formula Weight: 318.21
Flash Point: 36°(97°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.258
Refractive Index: 1.5160
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 6°
Boiling Point: 140-142°/0.1mm
Solubility: Soluble in organic solvents. Decomposes in water
Beilstein Reference: 3678883
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00015122
Preparation of niobium oxide and mixed metal oxides
Formule:
C₁₀H₂₅NbO₅ Poids moléculaire: 318.209 g/mol Point d'ébullition: 140…142 °C (0.1 mmHg) Point de fusion: 6 °C Densité: 1.258 Point éclair: 36 °C (97 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015122 Numéro CAS: 3236-82-6 EINECS: 221-795-2 UN: 2924 ADR: 3 III |