Imprimer
N-Phényl-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide ≥99% (par CCM) pour histologie, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
N5625-1G N5625-500MG
N5625-1GEA 622 EUR
N5625-1G N5625-500MG
N-Phényl-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide ≥99% (par CCM) pour histologie, Sigma-Aldrich®
N-Phényl-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide
Formule: C₁₇H₁₄NO₅P
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 13989-98-5
EINECS: 237-789-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc23add116dac2c22b295c275ce80f5b8940dc4d&vid=1bf9f1ddc05d03135fa106c7ed052046228ed1f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Off White
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Very Faint Yellow to Light Yellow
Solubility (Turbidity), 50 mg/ml EtOH Clear
Phosphorus (P) 8.5 - 9.3 %
Purity (TLC) ≥99 %
1H NMR Spectrum Conforms to Structure
Recommended Retest Period 4 years