Imprimer
N-Oxyde de 4-nitroquinoleine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
203790010 203792500 203790050
ACRO203790010EA 115 EUR
ACRO203790010 ACRO203792500 ACRO203790050
N-Oxyde de 4-nitroquinoleine 98%
N-Oxyde de 4-nitroquinoleine
Formule: C₉H₆N₂O₃
Point de fusion: 154…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006738
Numéro CAS: 56-57-5
EINECS: 200-281-1
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Ochre to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %