Imprimer
3-Quinolineboronic acid 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L20088.03 L20088.06
L20088.03EA 54.6 EUR
L20088.03 L20088.06
3-Quinolineboronic acid 95%
3-Quinolineboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 191162-39-7 Molecular Formula: C9H8BNO2 Formula Weight: 172.98 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 8764547
Formule: C₉H₈BNO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183527
Numéro CAS: 191162-39-7