4'-Aminobenzanilide 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 17625-83-1
Molecular Formula: C13H12N2O
Formula Weight: 212.25
Melting Point: 127-131°
MDL No.: MFCD00035777
Formule:
C₁₃H₁₂N₂O Point de fusion: 127…131 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00035777 Numéro CAS: 17625-83-1 EINECS: 241-603-0 |