Imprimer
N-Benzyloxycarbonylglycine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A15928.14 A15928.22
A15928.14EA 47.9 EUR
A15928.14 A15928.22
N-Benzyloxycarbonylglycine ≥98%
N-Benzyloxycarbonylglycine
Purity: 98+% CAS No.: 1138-80-3 Molecular Formula: C10H11NO4 Formula Weight: 209.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 119-122° Beilstein Reference: 526877 MDL No.: MFCD00002691
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
Point de fusion: 119…122 °C
Numéro MDL: MFCD00002691
Numéro CAS: 1138-80-3
EINECS: 214-516-0