Imprimer
CAPSO sodium salt (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropane-1-sulphonate
B25202.14 B25202.22 B25202.36
B25202.14EA 48.8 EUR
B25202.14 B25202.22 B25202.36
CAPSO sodium salt (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt) ≥98%
CAPSO sodium salt (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt)
Purity: 98% CAS No.: 102601-34-3 Molecular Formula: C9H18NNaO4S Formula Weight: 259.30 MDL No.: MFCD00070063
Formule: C₉H₁₈NNaO₄S
Poids moléculaire: 259.30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070063
Numéro CAS: 102601-34-3