Imprimer
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14219.0001 8.14219.0005
8.14219.0001EA 40 EUR
8.14219.0001 8.14219.0005
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Formule: C₉H₁₈F₃NOSi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009671
Numéro CAS: 77377-52-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 241.33 g/mol
Boiling Point 168 - 170 °C
Flash Point 52 °C
Refractive Index 1.4018 (20 °C, 589 nm)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)