Imprimer
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
B23760.03 B23760.06 B23760.14
B23760.03EA 49.1 EUR
B23760.03 B23760.06 B23760.14
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) ≥97%
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Purity: 97% CAS No.: 77377-52-7 Molecular Formula: C9H18F3NOSi Formula Weight: 241.33 Flash Point: 52°(125°F) Refractive Index: 1.4020 Boiling Point: 168-170° Beilstein Reference: 3606546 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009671
Formule: C₉H₁₈F₃NOSi
Point d'ébullition: 168…170 °C
Densité: 1,023
Point éclair: 52 °C (125 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009671
Numéro CAS: 77377-52-7
ADR: 3,III