Imprimer
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
221540050 221540010 221540250
ACRO221540050EA 378 EUR
ACRO221540050 ACRO221540010 ACRO221540250
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) 98%
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Formule: C₉H₁₈F₃NOSi
Point d'ébullition: 170 °C (760 mmHg)
Densité: 1,02 g/cm³
Point éclair: 52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009671
Numéro CAS: 77377-52-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %