Imprimer
2,2,2-Trifluoro-N-méthyl-N-(trifluoroacétyl)acétamide, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetamide, MBTFA
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
65943-25ML 65943-5ML
65943-25MLEA 732 EUR
65943-25ML 65943-5ML
2,2,2-Trifluoro-N-méthyl-N-(trifluoroacétyl)acétamide, Supelco®
2,2,2-Trifluoro-N-méthyl-N-(trifluoroacétyl)acétamide
Formule: C₅H₃F₆NO₂
Poids moléculaire: 223.07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000412
Numéro CAS: 685-27-8
EINECS: 211-680-5
UN: 2920
ADR: 8.3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82d68c7c0030edd294c4d779d4c6a6ba924161a8&vid=34aeb6cca37b41a107d7b2f46cc78e077c2ff307&prid=web&clid=SAPDAM