Imprimer

2,2,2-Trifluoro-N-méthyl-N-(trifluoroacétyl)acétamide 98%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetamide, MBTFA

210070050 210070250
ACRO210070050EA 294 EUR
ACRO210070050 ACRO210070250
2,2,2-Trifluoro-N-méthyl-N-(trifluoroacétyl)acétamide 98%
2,2,2-Trifluoro-N-méthyl-N-(trifluoroacétyl)acétamide
Formule: C₅H₃F₆NO₂
Point d'ébullition: 120…122 °C (760 mmHg)
Densité: 1,547 g/cm³
Point éclair: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000412
Numéro CAS: 685-27-8
EINECS: 211-680-5
UN: 2920
ADR: 8,II

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3450 to 1.3470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR