Dithiocarbonate de potassium et de O-éthyle 97+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethyl xanthate, Ethylxanthic acid potassium salt
Formule:
C₃H₅KOS₂ Point de fusion: 209…214 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004931 Numéro CAS: 140-89-6 EINECS: 205-439-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
Titration with HClO4 | ≥97.0 % (On dry substance) |