Imprimer
di-Ammonium-bismuth (III) citrate Bi 48-52%, (max. 2% H₂O)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bismuth Ammonium Citrate, Citric acid ammonium bismuth salt
A17003.30 A17003.18 A17003.0B
A17003.30EA 231 EUR
A17003.30 A17003.18 A17003.0B
di-Ammonium-bismuth (III) citrate Bi 48-52%, (max. 2% H₂O)
di-Ammonium-bismuth (III) citrate
CAS No.: 25530-63-6 Molecular Formula: C6H10BiNO8 Formula Weight: 433.12 MDL No.: MFCD00036420
Formule: C₆H₁₁BiNO₇
Poids moléculaire: 433.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036420
Numéro CAS: 25530-63-6
EINECS: 247-078-4