Creatine phosphate disodium salt, Millipore®
Marques : Merck Millipore CalbiochemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Phosphocreatine disodium hydrate, Sodium 2-(1-methyl-3-phosphonatoguanidino)acetate hydrate(2:1:x), N-(Imino[phosphonoamino]methyl)-N-methylglycine hydrate, Phosphocreatine disodium salt hydrate
Formule:
C₄H₈N₃Na₂O₅P·H₂O |
Numéro MDL:
MFCD00150191 Numéro CAS: 19333-65-4 EINECS: 213-074-6 |