Imprimer
Phosphocreatine sel de sodium tetrahydraté ≥98%, poudre blanche
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate, Sodium N-carbamimidoyl-N-methylglycinate dihydrogen phosphate tetrahydrate, Phosphocreatine disodium salt tetrahydrate
0210052025 0210052001 0210052005
ICNA0210052025EA 972 EUR
ICNA0210052025 ICNA0210052001 ICNA0210052005
Phosphocreatine sel de sodium tetrahydraté ≥98%, poudre blanche
Phosphocreatine sel de sodium tetrahydraté
Creatine phosphate is substrate for CPK determination.
  • Substantially free of creatine
Substantially free of creatine.
Soluble in water (150 mg/ml-clear, colorless solution)
Formule: C₄H₈N₃Na₂O₅P·4H₂O
Poids moléculaire: 327.14 g/mol (255.07 anhy)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00150192
Numéro CAS: 71519-72-7
EINECS: 213-074-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥98%
FTIR Conforms to Standard
pH (1% aq soln) 7 - 9
Moisture 22 ± 3%