N-Amidinosarcosine monohydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Creatine Hydrate, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid monohydrate, Creatine monohydrate, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid hydrate, N-Amidinosarcosine monydrate
Purity: 99%
CAS No.: 6020-87-7
Molecular Formula: C4H9N3O2.H2O
Formula Weight: 149.15 (131.13anhy)
Odour: Weak
pH: 6.9
Melting Point: ca 292° dec.
Beilstein Reference: 907175
Merck Reference: 14,2568
MDL No.: MFCD00071582
Formule:
C₄H₉N₃O₂·1H₂O Poids moléculaire: 149.15 g/mol (131.13 anhy) Point de fusion: ∼ 292 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00071582 Numéro CAS: 6020-87-7 EINECS: 200-306-6 Indice Merck: 14,2568 |