Imprimer
N-Amidinosarcosine monohydraté 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Creatine Hydrate, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid monohydrate, Creatine monohydrate, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid hydrate, N-Amidinosarcosine monydrate
226790250 226791000 226795000
ACRO226790250EA 39.2 EUR
ACRO226790250 ACRO226791000 ACRO226795000
N-Amidinosarcosine monohydraté 99%
N-Amidinosarcosine monohydraté
Formule: C₄H₉N₃O₂·1H₂O
Poids moléculaire: 149.15 g/mol (131.13 anhy)
Point de fusion: 292 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071582
Numéro CAS: 6020-87-7
EINECS: 200-306-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12.6 % (105°C)
Solubility (1 % in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥98.5 % (on dry substance)
Residue after ignition ≤1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm