Imprimer
Acide L(+)-glutamique chlorhydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-2-Aminopentanedioic acid hydrochloride, 2-Aminoglutaric acid hydrochloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14632.0250 8.14632.9025
8.14632.0250EA 35.8 EUR
8.14632.0250 8.14632.9025
Acide L(+)-glutamique chlorhydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide L(+)-glutamique chlorhydrate
Formule: C₅H₁₀ClNO₄
Poids moléculaire: 183.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012619
Numéro CAS: 138-15-8
EINECS: 205-315-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 490 g/l (20 °C)
Melting Point 191 - 193 °C decomposes
Molar Mass 183.59 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
Density 1.525 g/cm3