Acide L(+)-glutamique chlorhydrate ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(S)-2-Aminopentanedioic acid hydrochloride, 2-Aminoglutaric acid hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 138-15-8
Molecular Formula: C5H9NO4.HCl
Formula Weight: 183.59
Melting Point: 203° dec.
Beilstein Reference: 3565569
Merck Reference: 14,4469
Optical Rotation: +23° (c=6 in water)
MDL No.: MFCD00012619
Formule:
C₅H₁₀ClNO₄ Poids moléculaire: 183.59 g/mol Point de fusion: 203 °C (déc.) Densité: 1.525 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012619 Numéro CAS: 138-15-8 EINECS: 205-315-9 |