Imprimer
Complexone o-crésolphtaléine Reag. Ph. Eur. indicateur pour titrage de métaux, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Pourpre de phtaléine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.07297.0001 1.07297.0010
1.07297.0001EA 334 EUR
1.07297.0001 1.07297.0010
Complexone o-crésolphtaléine Reag. Ph. Eur. indicateur pour titrage de métaux, Supelco®
o-Cresolphthalein complexone
Formule: C₃₂H₃₂N₂O₁₂
Poids moléculaire: 636.62 g/mol
Point de fusion: 186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005911
Numéro CAS: 2411-89-4
EINECS: 219-318-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Absorption maximum λmax. (Sodium hydroxide solution 0.1 mol/l) 577 - 580 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; sodium hydroxide solution 0.1 mol/l; calc. on anhydrous substance) ≥ 750
Water (according to Karl Fischer) ≤ 10 %
Suitability as indicator (for metal titration) passes test