Complexone o-crésolphtaléine indicateur pour titrage de métaux
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Pourpre de phtaléine
CAS No.: 2411-89-4
Molecular Formula: C32H32N2O12
Formula Weight: 636.62
Melting Point: ca 198° dec.
Beilstein Reference: 381994
MDL No.: MFCD00005911
Formule:
C₃₂H₃₂N₂O₁₂ Poids moléculaire: 636.62 g/mol Point de fusion: ∼ 198 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005911 Numéro CAS: 2411-89-4 EINECS: 219-318-8 |