Imprimer
Complexone o-crésolphtaléine, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Pourpre de phtaléine
182440050 182440250 182441000
ACRO182440050EA 180 EUR
ACRO182440050 ACRO182440250 ACRO182441000
Complexone o-crésolphtaléine, pur
o-Cresolphthalein complexone
Formule: C₃₂H₃₂N₂O₁₂
Poids moléculaire: 636.62 g/mol
Point de fusion: 181 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005911
Numéro CAS: 2411-89-4
EINECS: 219-318-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to pink-beige Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤10 % (1 g, 105°C)
Sulfated ash ≤0.5 %
UV Lambda max 573 to 579 nm (in 0.1N NaOH)
Suitability (as complexom. indicator) Passes test