Imprimer
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Naphthylphosphoric Acid Monosodium Salt Monohydrate, Monosodium 1-Naphthyl Phosphate Monohydrate, Sodium 1-Naphthyl Hydrogen Phosphate Monohydrate, Phosphoric Acid 1-Naphthyl Ester Monosodium Salt Monohydrate
226890050 226890010 226890250 226891000
ACRO226890050EA 138 EUR
ACRO226890050 ACRO226890010 ACRO226890250 ACRO226891000
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate 98+%
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Formule: C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O
Poids moléculaire: 264.15 g/mol
Point de fusion: 189…191 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150615
Numéro CAS: 81012-89-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 ≥98.0 %
Impurity ≤100 ppm Free 1-Naphthol