α-D-Galactopyrannoside de 4-nitrophényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98+%
CAS No.: 7493-95-0
Molecular Formula: C12H15NO8
Formula Weight: 301.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 166-169°
Beilstein Reference: 92214
Optical Rotation: +242° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00065050
Formule:
C₁₂H₁₅NO₈ Point de fusion: 166…169 °C |
Numéro MDL:
MFCD00065050 Numéro CAS: 7493-95-0 EINECS: 231-343-6 |